Merck
475130
Sigma-Aldrich
リチウムアセチリド, エチレンジアミン錯体
25 wt. % slurry in toluene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LiC≡CH · NH2CH2CH2NH2
CAS番号:
分子量:
92.07
Beilstein:
3593824
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
濃度
25 wt. % slurry in toluene
bp
110.6 °C (lit.)
SMILES記法
[Li]C#C.NCCN
InChI
1S/C2H8N2.C2H.Li/c3-1-2-4;1-2;/h1-4H2;1H;
InChI Key
QJQWXTYPTBEPGS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
7.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-13.9 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
475130-BULK:
475130-500G:4548173156996
475130-75G:4548173157009
475130-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)