Merck
474932
Sigma-Aldrich
2,5-Dichlorophenyl isothiocyanate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl2C6H3NCS
CAS番号:
分子量:
204.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
98%
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.67 (lit.)
bp
145-147 °C/15 mmHg (lit.)
密度
1.425 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Clc1ccc(Cl)c(c1)N=C=S
InChI
1S/C7H3Cl2NS/c8-5-1-2-6(9)7(3-5)10-4-11/h1-3H
InChI Key
JHTPBGFVWWSHDL-UHFFFAOYSA-N
詳細
2,5-Dichlorophenyl isothiocyanate, an isothiocyanate derivative, is also referred to as 1,4-dichloro-2-isothiocyanatobenzene. Its enthalpy of vaporization at boiling point (536.82K) has been reported to be 47.433kjoule/mol.[1]
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
474932-25ML:
474932-BULK:
474932-VAR:
474932-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 535-535 (2014)
Fazila Rizvi et al.
Scientific reports, 9(1), 6738-6738 (2019-05-03)
A library of thiosemicarbazide derivatives of isoniazid 3-27, was synthesized and evaluated for their anti-inflammatory and urease inhibition activities, by using in vitro bioassays. Among these compounds 9, 10, 12, 21, and 26 were identified as new derivatives. Prolonged use