Merck
474819
Sigma-Aldrich
ベンジル2-ブロモエチルエーテル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥3,400
10 G
¥32,700
¥3,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥3,400
10 G
¥32,700
About This Item
化学式:
C6H5CH2OCH2CH2Br
CAS番号:
分子量:
215.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥3,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.541 (lit.)
bp
254 °C (lit.)
密度
1.36 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
ether
phenyl
SMILES記法
BrCCOCc1ccccc1
InChI
1S/C9H11BrO/c10-6-7-11-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2
InChI Key
FWOHDAGPWDEWIB-UHFFFAOYSA-N
詳細
Benzyl 2-bromoethyl ether is an organic building block. Its enthalpy of vaporization at boiling point (527.15K) has been reported to be 46.499kjoule/mol.[1]
アプリケーション
抗真菌性の大環状抗生物質の合成に用いられるアルキル化剤です。[2]
銅フタロシアニン系ディスコチック液晶の合成に用いられるビルディングブロックです。[3]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
> 113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
474819-BULK:
474819-1G:
474819-VAR:
474819-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fodil Bouazza et al.
Organic letters, 5(22), 4049-4052 (2003-10-24)
[reaction: see text]. (-)-PF1163B, a new macrocyclic antifungal antibiotic isolated from Streptomyces sp., has been prepared in eight steps from (S)-citronellene. The key step is a ring-closing metathesis reaction of an ester and amide derivative obtained from a substituted N-methyl-l-tyrosine.
Chemistry of Materials, 17, 1618-1618 (2005)
680290
CorpBase ID (for auto-filling citation data) null