Merck
473782
Sigma-Aldrich
Dimesitylborinic acid
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)3C6H2]2BOH
CAS番号:
分子量:
266.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
mp
144-146 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cc(C)c(B(O)c2c(C)cc(C)cc2C)c(C)c1
InChI
1S/C18H23BO/c1-11-7-13(3)17(14(4)8-11)19(20)18-15(5)9-12(2)10-16(18)6/h7-10,20H,1-6H3
InChI Key
OTYVTANMHIUXBQ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
473782-25G:
473782-5G:
473782-BULK:
473782-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)