Merck
472522
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-3-(アセチルチオ)-2-メチルプロピオン酸
97%
別名:
(S)-β-(Acetylmercapto)isobutyric acid, D-(−)-S-Acetyl-β-mercaptoisobutyric acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H10O3S
CAS番号:
分子量:
162.21
Beilstein:
1764649
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D -39°, c = 0.1 N in methanol
屈折率
n20/D 1.490
密度
1.178 g/mL at 20 °C (lit.)
1.1827 g/mL at 25 °C
SMILES記法
C[C@H](CSC(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10O3S/c1-4(6(8)9)3-10-5(2)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-/m1/s1
InChI Key
VFVHNRJEYQGRGE-SCSAIBSYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>235.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 112.8 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
472522-BULK:
472522-5G:
472522-VAR:
472522-1G:
試験成績書(COA)