Merck
380644
Sigma-Aldrich
L-トレオン酸 ヘミカルシウム塩
>97%
別名:
(2R,3S)-2,3,4-トリヒドロキシ酪酸 ヘミカルシウム塩, L-トレオン酸 カルシウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥37,860
¥37,860
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥37,860
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H14CaO10
CAS番号:
分子量:
310.27
Beilstein:
5166008
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥37,860
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
>97%
光学活性
[α]20/D +16°, c = 1 in H2O
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
OC[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/2C4H8O5.Ca/c2*5-1-2(6)3(7)4(8)9;/h2*2-3,5-7H,1H2,(H,8,9);/q;;+2/p-2/t2*2-,3+;/m00./s1
InChI Key
ZJXGOFZGZFVRHK-BALCVSAKSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の用途に関与する反応剤です。
  • 環状ヒドロキサマートおよび置換オキサジナノンの合成
  • シュウ酸塩錯体を生成する酸化的分解
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
380644-5G:
380644-BULK:
380644-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ya-Ting Lin et al.
Chemosphere, 136, 27-31 (2015-04-29)
Alkaline ascorbic acid (AA) was recently discovered as a novel in-situ chemical reduction (ISCR) reagent for remediating chlorinated solvents in the subsurface. For this ISCR process, the maintenance of an alkaline pH is essential. This study investigated the possibility of