Merck
474355
Sigma-Aldrich
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-Heneicosafluorododecyl acrylate
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥43,200
¥43,200
出荷予定日2025年4月17日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥43,200
About This Item
化学式:
H2C=CHCO2CH2CH2(CF2)9CF3
CAS番号:
分子量:
618.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥43,200
出荷予定日2025年4月17日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
96%
含みます
100 ppm 4-tert-butylcatechol as inhibitor
bp
122 °C/4 mmHg (lit.)
mp
48-53 °C (lit.)
密度
1.32 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCOC(=O)C=C
InChI
1S/C15H7F21O2/c1-2-5(37)38-4-3-6(16,17)7(18,19)8(20,21)9(22,23)10(24,25)11(26,27)12(28,29)13(30,31)14(32,33)15(34,35)36/h2H,1,3-4H2
InChI Key
FIAHOPQKBBASOY-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
474355-5G:
474355-BULK:
474355-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)