Merck
470090
Sigma-Aldrich
3-(トリフルオロメチルチオ)安息香酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3SC6H4CO2H
CAS番号:
分子量:
222.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
71-74 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
fluoro
thioether
SMILES記法
OC(=O)c1cccc(SC(F)(F)F)c1
InChI
1S/C8H5F3O2S/c9-8(10,11)14-6-3-1-2-5(4-6)7(12)13/h1-4H,(H,12,13)
InChI Key
IVGAPIVNQABETQ-UHFFFAOYSA-N
詳細
3-(Trifluoromethylthio)benzoic acid has trifluoromethylthio group. This group is useful for the preparation of new dyes, medicinal agents and novel heterocyclic systems.[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
470090-5G:
470090-VAR:
470090-BULK:
470090-1G:
470090-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Trifluoromethylthiocopper. A reagent for the introduction of the trifluoromethylthio group into aromatic nuclei.
Remy DC, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 41(9), 1644-1646 (1976)