Merck
468266
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) 2,4,6-tris(1-phenylethyl)phenyl ether methacrylate solution
average Mn ~1,600, 60 wt. % in methacrylic acid/water
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=C(CH3)CO2(CH2CH2O)nC6H2[CH(CH3)C6H5)]3
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
分子量
average Mn ~1,600
含みます
150-250 ppm MEHQ as stabilizer
20% water
濃度
60 wt. % in methacrylic acid/water
屈折率
n20/D 1.462
粘度
150-175 cP(lit.)
密度
1.09 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCCO.CC(=C)C(O)=O.CC(c1ccccc1)c2cc(C(C)c3ccccc3)c(O)c(c2)C(C)c4ccccc4
アプリケーション
Copolymerizable surfactant and associative thickener in latex polymers.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F
引火点(℃)
113 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
468266-100ML:
468266-VAR:
468266-250ML:
468266-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)