Merck
458791
Sigma-Aldrich
エチレングリコールフェニルエーテルメタクリラート
contains 200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor, 200 ppm hydroquinone as inhibitor
別名:
2-フェノキシエチルメタクリラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=C(CH3)CO2CH2CH2OC6H5
CAS番号:
分子量:
206.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
含みます
200 ppm hydroquinone as inhibitor
200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
品質水準
屈折率
n20/D 1.513 (lit.)
bp
183 °C (lit.)
密度
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=C)C(=O)OCCOc1ccccc1
InChI
1S/C12H14O3/c1-10(2)12(13)15-9-8-14-11-6-4-3-5-7-11/h3-7H,1,8-9H2,2H3
InChI Key
CEXQWAAGPPNOQF-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
100 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
458791-VAR:
458791-BULK:
458791-500ML:
458791-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)