Merck
467138
Sigma-Aldrich
Chlorodimethylphenethylsilane
≥98%
別名:
Chlorodimethyl(2-phenylethyl)silane, Dimethyl(2-phenylethyl)chlorosilane, Dimethyl(phenethyl)chlorosilane
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 ML
¥14,900
¥14,900
出荷予定日2025年4月17日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 ML
¥14,900
About This Item
化学式:
C6H5CH2CH2Si(CH3)2Cl
CAS番号:
分子量:
198.76
Beilstein:
2935510
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥14,900
出荷予定日2025年4月17日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98%
bp
57 °C/0.03 mmHg (lit.)
密度
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phenyl
SMILES記法
C[Si](C)(Cl)CCc1ccccc1
InChI
1S/C10H15ClSi/c1-12(2,11)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,8-9H2,1-2H3
InChI Key
SBBQHOJYUBTWCW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
215.6 °F - closed cup
引火点(℃)
102 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
467138-25ML:
467138-VAR:
467138-5ML:
467138-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)