Merck
D61504
Sigma-Aldrich
ジクロロジフェニルシラン
97%
別名:
ジフェニルジクロロシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)2SiCl2
CAS番号:
分子量:
253.20
Beilstein:
609882
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気密度
>1 (vs air)
蒸気圧
2 mmHg ( 125 °C)
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.578 (lit.)
bp
305 °C (lit.)
密度
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Si](Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10Cl2Si/c13-15(14,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI Key
OSXYHAQZDCICNX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジクロロジフェニルシランは、シランベースの表面修飾剤であり、シリカベースの物質の合成に使用できる前駆物質です。強靭性、耐久性およびショック抵抗性を付与して表面を修飾するために使用されます。
アプリケーション
ジクロロジフェニルシランとビスフェノール-Sのジグリシジルエーテルとの付加反応により、ペンダントクロロメチル基を有するポリ(シリルエーテル) が得られます。{40} ジクロロメチルシランとジクロロジフェニルシランのカップリング反応は、-75oCでジオルガノシラン-ヒドロシランコポリマーを形成します。本化合物をテトラブトキシジアニリノシクロホスファゼンとともに100oC~160oCで加熱するとシクロホスファゼンオリゴマーを生成することができます。{42}
ジクロロジフェニルシランは、青色リン光有機発光ダイオード(OLED)の製作に用いる母材の合成に使用できます。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
287.6 °F - closed cup
引火点(℃)
142 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D61504-BULK:
D61504-5G:
D61504-100G:
D61504-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Preparation and Properties of Polysiloxane Modified Epoxy Encapsulating Material
Advanced Materials Research, 1021(6), 3-6 (2014)
Synthesis of poly (silyl ether) by the addition reaction of bisphenol-S diglycidyl ether and dichlorodiphenylsilane.
Liaw DJ
Polymer, 38(20), 5217-5219 (1997)
Diphenylsilanes containing electronically isolated carbazolyl fragments as host materials for light emitting diodes
Zostautiene R, et al.
Synthetic Metals, 161(1-2), 92-95 (2011)
Si-H functional polysilanes via a homogeneous reductive coupling reaction.
Sacarescu G, et al.
Macromolecular Rapid Communications, 22(6), 405-408 (2001)
Branched diphenylsilane derivatives containing electronically isolated indolyl moieties as host materials for blue organic light emitting diodes
Zostautiene R, et al.
Dyes and Pigments, 91(2), 177-181 (2011)