Merck
466824
Sigma-Aldrich
Butyldimethyl(dimethylamino)silane
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3Si(CH3)2N(CH3)2
CAS番号:
分子量:
159.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.422 (lit.)
bp
75 °C/50 mmHg (lit.)
密度
0.78 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CCCC[Si](C)(C)N(C)C
InChI
1S/C8H21NSi/c1-6-7-8-10(4,5)9(2)3/h6-8H2,1-5H3
InChI Key
AKWXSZZKOUAVJY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
78.8 °F - closed cup
引火点(℃)
26 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
466824-BULK:
466824-25ML:
466824-5ML:
466824-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)