Merck
465305
Sigma-Aldrich
1-クロロ-2-エチニルベンゼン
98%
別名:
(2-クロロフェニル)アセチレン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥10,400
¥10,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥10,400
About This Item
化学式:
ClC6H4C≡CH
CAS番号:
分子量:
136.58
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥10,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.5710 (lit.)
bp
82 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.125 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Clc1ccccc1C#C
InChI
1S/C8H5Cl/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9/h1,3-6H
InChI Key
DGLHLIWXYSGYBI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
1-Chloro-2-ethynylbenzene is a chlorinated benzene derivative.[1]
アプリケーション
1-Chloro-2-ethynylbenzene may be used in the synthesis of 4-(2-chlorophenylethynyl)-3-methyl-5-phenylisoxazole.[2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
158.0 °F - closed cup
引火点(℃)
70 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
465305-1G:
465305-BULK:
465305-VAR:
465305-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Comprehensive two-dimensional gas chromatography-time-of-flight mass spectrometry and simultaneous electron capture detection/nitrogen phosphorous detection for incense analysis.
Tran TC and Marriott PJ.
Atmospheric Environment, 42(32), 7360-7372 (2008)
Synthesis of 3, 4, 5-Trisubstituted Isoxazoles through Gold-Catalyzed Cascade Cyclization- Oxidative Alkynylation and Cyclization-Fluorination of 2-Alkynone O-Methyloximes.
Song D-H and Ryu J-S.
Bull. Korean Chem. Soc., 35(9), 2635-2644 (2014)