Merck
464546
Sigma-Aldrich
Boc-4-phenyl-Phe-OH
97%
別名:
(S)-2-(Boc-amino)-3-(4-biphenylyl)propionic acid, Boc-4-phenyl-L-phenylalanine, Boc-Bip-OH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5C6H4CH2CH[NHCO2C(CH3)3]CO2H
CAS番号:
分子量:
341.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
光学活性
[α]22/D +21°, c = 2 in methanol
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
103-107 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C20H23NO4/c1-20(2,3)25-19(24)21-17(18(22)23)13-14-9-11-16(12-10-14)15-7-5-4-6-8-15/h4-12,17H,13H2,1-3H3,(H,21,24)(H,22,23)/t17-/m0/s1
InChI Key
NBVVKAUSAGHTSU-KRWDZBQOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
464546-250MG:
464546-VAR:
464546-1G:
464546-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)