スキップする
463582
チタン(IV)メトキシド
≥99.99% trace metals basis
別名:
Methyl orthotitanate, Tetramethoxytitanium, Tetramethyl orthotitanate, Tetramethyl titanate, Titanium tetramethoxide
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
化学式:
Ti(OCH3)4
CAS番号:
分子量:
172.00
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
213-596-4
MDL number:
Quality Segment
assay
≥99.99% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
core: titanium, reagent type: catalyst
mp
200-210 °C (lit.)
SMILES string
CO[Ti](OC)(OC)OC
InChI
1S/4CH3O.Ti/c4*1-2;/h4*1H3;/q4*-1;+4
InChI key
ITNVWQNWHXEMNS-UHFFFAOYSA-N
General description
Atomic number of base material: 22 Titanium
Features and Benefits
ポリオキソチタン酸の調製に用いられます。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under チタン(IV)メトキシド
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
57.2 °F - closed cup
flash_point_c
14 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
第2類:可燃性固体 + 引火性固体 + 危険等級III
fsl
463582-25G: + 463582-BULK: + 463582-25G-PW: + 463582-VAR:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)