Merck
462535
Sigma-Aldrich
Polybutadiene-graft-poly(methyl acrylate-co-acrylonitrile)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
密度
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C=CC=C.C=CC#N.COC(=O)C=C
アプリケーション
Packaging containers.
特徴および利点
Good gas barrier properties, excellent chemical resistance, high film clarity and scratch resistance.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)