Merck
461393
Sigma-Aldrich
(S)-β-メチルフェネチルアミン
99%
別名:
(S)-2-フェニル-1-プロピルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH(CH3)CH2NH2
CAS番号:
分子量:
135.21
Beilstein:
3195645
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
光学活性
[α]22/D −35°, c = 1 in ethanol
屈折率
n20/D 1.525 (lit.)
mp
207 °C (lit.)
密度
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
phenyl
SMILES記法
C[C@H](CN)c1ccccc1
InChI
1S/C9H13N/c1-8(7-10)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7,10H2,1H3/t8-/m1/s1
InChI Key
AXORVIZLPOGIRG-MRVPVSSYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
バクテリオロドプシンは典型的な(7個のα-ヘリックスドメインを持つ)「7ヘリックス」膜貫通タンパク質であり、その研究は、Gタンパク質共役型レセプター(GPCR)の理解の進展をもたらしました。ハロバクテリア類では、バクテリオロドプシンは集光性タンパク質として作用し、細胞壁を通してプロトン勾配を作り出し、そして生合成経路を作動させるために用います。
アプリケーション
ピログルタミルペプチダ-ゼインヒビタ-であるピリジノスタチンのエナンチオ選択的な合成のためのビルディングブロック[1]
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
177.8 °F - closed cup
引火点(℃)
81 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
461393-1G:
461393-BULK:
461393-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kitagawa, M. Tatsuta, K.
Heterocycles, 38, 1747-1747 (1994)
Anita H Lewin et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(15), 7415-7423 (2008-07-08)
A cell line in which RD-HGA16 cells were stably transfected with the hTAAR 1 receptor was created and utilized to carry out a systematic evaluation of a series of beta-phenethylamines. Fair agreement was observed with data obtained for aryl and