蒸気圧
0.65 psi ( 20 °C)
アッセイ
96%
反応適合性
reaction type: click chemistry
屈折率
n20/D 1.435 (lit.)
bp
118-122 °C (lit.)
密度
1.215 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC(=O)OCC#C
InChI
1S/C4H3ClO2/c1-2-3-7-4(5)6/h1H,3H2
InChI Key
RAMTXCRMKBFPRG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- binaphthol-diacetylene derivatives
- propargyl pentafluorophenyl carbonate
- N-Poc protected amino acids (Poc = propargyloxycarbonyl)
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
86.0 °F - closed cup
引火点(℃)
30 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
460923-25ML:
460923-BULK:
460923-VAR:
460923-5ML:
試験成績書(COA)