Merck
46052
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trichloroethyl acetate
≥98.0% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COOCH2CCl3
CAS番号:
分子量:
191.44
Beilstein:
1757888
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% (GC)
屈折率
n20/D 1.457
密度
1.401 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)OCC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C4H5Cl3O2/c1-3(8)9-2-4(5,6)7/h2H2,1H3
InChI Key
XHAXVDWUMCHTCY-UHFFFAOYSA-N
詳細
2,2,2-Trichloroethyl acetate is used as acetyl donor in anhydrous, enzyme-catalyzed enantioselective acetylations.[1][2][3][4]
アプリケーション
2,2,2-Trichloroethyl acetate may be used in the enzyme catalyzed synthesis of enantiomerically pure prostaglandin intermediate, (1S,4R)-(-)-4-hydroxy-2-cyclopentenyl acetate.[5]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
46052-BULK-F:
46052-1ML-F:
46052-VAR-F:
46052-5ML-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of (1S, 4R)-(-)-4-Hydroxy-2-cyclopentenyl Acetate by a Highly Enantioselective Enzyme-Catalyzed Transesterification in Organic Solvents
Theil F, et al.
Synthesis, 07, 540-541 (1988)
M.A. Djadchenko et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2001-2001 (1989)
F. Theil et al.
Synthesis, 540-540 (1988)
G. Carrea et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1057-1057 (1989)
M. Therisod et al.
Journal of the American Chemical Society, 108, 5638-5638 (1986)