アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.428 (lit.)
bp
88 °C (lit.)
溶解性
organic solvents: soluble(lit.)
water: very slightly soluble(lit.)
密度
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCC(Cl)Cl
InChI
1S/C3H6Cl2/c1-2-3(4)5/h3H,2H2,1H3
InChI Key
WIHMGGWNMISDNJ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
44.6 °F - closed cup
引火点(℃)
7 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
272973-BULK:
272973-VAR:
272973-1G:
272973-5G:
272973-250G:
試験成績書(COA)