Merck
900531
Sigma-Aldrich
Doped graphene
nitrogen/phosphorus co-doped, avg. no. of layers, 1 ‑ 5
別名:
N/P co-doped graphene, NPG, P/N co-doped graphene, PNG
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥67,400
¥67,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥67,400
About This Item
化学式:
CxNyPz
UNSPSCコード:
12141908
NACRES:
NA.23
¥67,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品名
Nitrogen/Phosphorus co-doped graphene, avg. no. of layers, 1 ‑ 5
アッセイ
≥95%
品質水準
フォーム
powder
特徴
avg. no. of layers 1 ‑ 5
組成
Carbon, 85-95%
Nitrogen, 2.0-4.0%
Oxygen, <7.5%
Phosphorus, 1.0-3.0%
表面積
>500 m2/g , BET
関連するカテゴリー
詳細
典型的なグラフェン層数:1~5層
代表的なグラフェンサイズ:0.5~5 μm
アプリケーション
  • 電極触媒
  • 電界効果トランジスタ
  • センサ
  • リチウムイオン電池
  • スーパーキャパシタ
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Arundithi Ananthanarayanan et al.
Nanoscale, 7(17), 8159-8165 (2015-04-16)
Graphene quantum dots (GQDs) are emerging zero-dimensional materials promising a wide spectrum of applications, particularly, as superior fluorescent reporters for bio-imaging and optical sensing. Heteroatom doping can endow GQDs with new or improved photoluminescence properties. Here, we demonstrate a simple
Nitrogen and phosphorus dual-doped graphene/carbon nanosheets as bifunctional electrocatalysts for oxygen redn. and evolution.
Li, et al.
ACS Catalysis, 5(7), 4133-4142 (2015)
A porous nitrogen and phosphorus dual doped graphene blocking layer for high performance Li-S batteries.
Xingxing G, et al.
Journal of Material Chemistry A, 3(32), 16670-16678 (2015)
資料
エネルギー変換と貯蔵の先端技術は、性能の向上と環境負荷の低減を目指している。
Advanced technologies for energy conversion and storage aim to improve performance and reduce environmental impact.
Sigma-Aldrichではグラフェン、酸化グラフェン、還元型酸化グラフェン、グラフェン複合材料を、単層膜、分散液、インク、ペーストなどの多様な形態で取り揃えております。
Advances in scalable synthesis and processing of two-dimensional materials
すべて表示