Merck
459577
Sigma-Aldrich
2-(2-Methoxyphenyl)-4,4-dimethyl-2-oxazoline
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H15NO2
CAS番号:
分子量:
205.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
mp
71-74 °C (lit.)
官能基
ether
SMILES記法
COc1ccccc1C2=NC(C)(C)CO2
InChI
1S/C12H15NO2/c1-12(2)8-15-11(13-12)9-6-4-5-7-10(9)14-3/h4-7H,8H2,1-3H3
InChI Key
ZGDUNGBWVZKWGE-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-(2-Methoxyphenyl)-4,4-dimethyl-2-oxazoline is an oxazoline derivative.
アプリケーション
2-(2-Methoxyphenyl)-4,4-dimethyl-2-oxazoline may be used in the preparation 2-tert-butyl benzamides.[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
459577-VAR:
459577-5G:
459577-BULK:
459577-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Directed lithiations: the effect of varying directing group orientation on competitive efficiencies for a series of tertiary amide, secondary amide, and alkoxide directed ortho lithiations.
Beak P, et al.
Journal of the American Chemical Society, 115(23), 10628-10636 (1993)