Merck
456284
Sigma-Aldrich
Fluorene-d10
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥23,000
1 G
¥52,600
¥23,000
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥23,000
1 G
¥52,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13D10
CAS番号:
分子量:
176.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
¥23,000
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
同位体純度
≥98 atom % D
アッセイ
≥98% (CP)
フォーム
solid
mp
115-118 °C (lit.)
アプリケーション
electronics
質量シフト
M+10
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c1[2H])-c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3C2([2H])[2H]
InChI
1S/C13H10/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)12/h1-8H,9H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D2
InChI Key
NIHNNTQXNPWCJQ-QNNBDYQESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
303.8 °F - closed cup
引火点(℃)
151.0 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
456284-BULK:
456284-1G:
456284-VAR:
456284-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
N D G Chau et al.
Environmental science and pollution research international, 22(12), 9042-9058 (2015-01-13)
Pollution of drinking water sources with agrochemicals is often a major threat to human and ecosystem health in some river deltas, where agricultural production must meet the requirements of national food security or export aspirations. This study was performed to