安全性情報
CRM48902
Supelco
EPA 8270 半揮発性物質内部標準Mix
certified reference material, TraceCERT®, 2000 μg/mL each component in methylene chloride, ampule of 2 × 1 mL
別名:
SVOC ISTD
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 PKG
¥18,300
¥18,300
出荷可能日2025年4月28日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 PKG
¥18,300
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥18,300
出荷可能日2025年4月28日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
認証
EPA 8270
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
特徴
standard type internal
包装
ampule of 2 × 1 mL
濃度
2000 μg/mL each component in methylene chloride
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Acenaphthene-d10
    Chrysene-d12
    1,4-Dichlorobenzene-d4
    Naphthalene-d8
    Perylene-d12
    Phenanthrene-d10
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CRM48902:4548173339252
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)