Merck
455539
Sigma-Aldrich
4-エトキシフェニルボロン酸
別名:
4-Ethoxybenzeneboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5OC6H4B(OH)2
CAS番号:
分子量:
165.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
mp
121-128 °C (lit.)
SMILES記法
CCOc1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C8H11BO3/c1-2-12-8-5-3-7(4-6-8)9(10)11/h3-6,10-11H,2H2,1H3
InChI Key
WRQNDLDUNQMTCL-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Reactant involved in Suzuki cross coupling reactions
Reactant involved in the synthesis of biologically active molecules including:
  • Novel modulators of survival motor neuron protein for treatment of spinal muscular atrophy
  • Amino-trimethoxyphenyl-aryl thiazoles for use as microtubule inhibitors and antitumor agents
  • Bicyclic hydroxyphenyl methanone derivatives for use as hydroxysteroid dehydrogenase inhibitors
  • Dual immunosuppressive and anti-inflammatory agents
  • Antiproliferatives via Suzuki cross-coupling / amination reactions
その他情報
無水物を含有します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
455539-BULK:
455539-10G:
455539-VAR:
455539-1G:
試験成績書(COA)