Merck
455407
Sigma-Aldrich
5-フルオロ-2-(トリフルオロメチル)ベンゾイルクロリド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H3(CF3)COCl
CAS番号:
分子量:
226.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.463 (lit.)
bp
169 °C (lit.)
密度
1.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1ccc(c(c1)C(Cl)=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3ClF4O/c9-7(14)5-3-4(10)1-2-6(5)8(11,12)13/h1-3H
InChI Key
VHTVVTDYYXQDHS-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
455407-5G:
455407-VAR:
455407-1G:
455407-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)