Typically, a volatile Ti compound such as Titanium(IV) isopropoxide (TTIP), TiCl4, Titanium alkoxides, Ti(acac)4, etc., can be used as the precursor for depositing thin films of TiO2 using a PECVD system. It's important to note that different precursors have different boiling points and may result in different surface structures and morphologies.
454516
Tetrakis(trimethylsilyloxy)silane
97%
別名:
1,1,1,5,5,5-Hexamethyl-3,3-bis[(trimethylsilyl)oxy]trisiloxane, Tetrakis(trimethylsilyl) silicate
サイズを選択してください
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
168.8 °F - closed cup
引火点(℃)
76 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
454516-VAR:
454516-BULK:
454516-25ML:
454516-5ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック