Merck
370908
Sigma-Aldrich
Tris(trimethylsiloxy)silane
≥98%
別名:
1,1,1,5,5,5-Hexamethyl-3-[(trimethylsilyl)oxy]trisiloxane
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥21,400
¥21,400
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥21,400
About This Item
化学式:
[(CH3)3SiO]3SiH
CAS番号:
分子量:
296.66
Beilstein:
1772735
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥21,400
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.386 (lit.)
bp
185 °C (lit.)
密度
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(C)O[SiH](O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H28O3Si4/c1-14(2,3)10-13(11-15(4,5)6)12-16(7,8)9/h13H,1-9H3
InChI Key
FDWGGTLVZGTDGQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
131.0 °F - closed cup
引火点(℃)
55 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
370908-VAR:
370908-BULK:
370908-25G:
370908-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Alyssa F Schneider et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(36), 13599-13606 (2019-08-29)
Improved methods to control silicone synthesis are required due to the sensitivity of siloxane bonds to acid/base-mediated chain redistribution/depolymerization. The Piers-Rubinsztajn reaction employs tris(pentafluorophenyl)borane as an efficient catalyst (<0.1 mol%) for siloxane bond formation from hydro- and alkoxysilanes - typical
Hermann Fromme et al.
Environment international, 85, 292-298 (2015-10-11)
Human biomonitoring is a valid method to determine exposure, identify time trends, and monitor the effects of restrictions and measures. To characterize the recent exposure of Germans to persistent or emerging substances, we analyzed 4 dechloranes, 33 polychlorinated naphthalenes (PCNs)