product name
ポリ(エチレングリコール)ジアミン, average Mn 10,000
形状
powder or solid (or chunk(s))
分子量
average Mn 10,000
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
mp
56-60 °C
Ω末端
amine
α末端
amine
ポリマー構造
shape: linear
functionality: homobifunctional
InChI
1S/C6H16N2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-8H2
InChI Key
IWBOPFCKHIJFMS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
752460-BULK:
752460-VAR:
752460-1G:
752460-5G:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Hydrogel-based biomaterials for cell delivery and tissue regeneration applications are discussed.