Merck
452416
Sigma-Aldrich
デカン-d22
99 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥46,200
5 G
¥121,000
¥46,200
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥46,200
5 G
¥121,000
About This Item
化学式:
CD3(CD2)8CD3
CAS番号:
分子量:
164.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
¥46,200
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
同位体純度
99 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.407 (lit.)
bp
174 °C (lit.)
mp
−30 °C (lit.)
密度
0.842 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+22
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C10H22/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2
InChI Key
DIOQZVSQGTUSAI-DNYWURFXSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
114.8 °F
引火点(℃)
46 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
452416-BULK:
452416-1G:
452416-5G:
452416-1G-PW:
452416-5G-PW:
452416-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Adrian Paz Ramos et al.
Biochimica et biophysica acta. Biomembranes, 1862(5), 183201-183201 (2020-01-24)
Alkanes are known to promote the fluid lamellar (Lα)-to-inverted hexagonal (HII) phase transition of different phospholipids. In this work, we studied the interaction of decane and tetradecane with self-assemblies formed of 1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-phosphoethanolamine (POPE), using sequential 2H and 31P solid-state NMR spectroscopy.