アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.424 (lit.)
bp
154 °C (lit.)
密度
1.565 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(=O)C(F)Br
InChI
1S/C4H6BrFO2/c1-2-8-4(7)3(5)6/h3H,2H2,1H3
InChI Key
ULNDTPIRBQGESN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
159.8 °F - closed cup
引火点(℃)
71 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
452114-BULK:
452114-1G:
452114-VAR:
452114-5G:
試験成績書(COA)