Merck
451495
Sigma-Aldrich
4′-tert-Butyl-2′,6′-dimethylacetophenone
98%
別名:
1,3-Dimethyl-5-tert -butyl-2-acetophenone, 4′-tert -Butyl-2′,6′-dimethylacetophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CC6H2(CH3)2COCH3
CAS番号:
分子量:
204.31
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
98%
フォーム
solid
bp
150 °C/20 mmHg (lit.)
mp
47-49 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)c1c(C)cc(cc1C)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H20O/c1-9-7-12(14(4,5)6)8-10(2)13(9)11(3)15/h7-8H,1-6H3
InChI Key
JNHLHPMTMTYLCP-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
451495-5G:
451495-BULK:
451495-VAR:
451495-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)