Merck
288799
Sigma-Aldrich
3′-クロロアセトフェノン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥3,400
25 G
¥3,950
¥3,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥3,400
25 G
¥3,950
About This Item
化学式:
ClC6H4COCH3
CAS番号:
分子量:
154.59
Beilstein:
636318
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥3,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.550 (lit.)
bp
227-229 °C (lit.)
密度
1.191 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
ketone
SMILES記法
CC(=O)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C8H7ClO/c1-6(10)7-3-2-4-8(9)5-7/h2-5H,1H3
InChI Key
UUWJBXKHMMQDED-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The activity of strain, Saccharomyces cerevisiae B5, on the reduction of 3′-chloroacetophenone was studied[1].
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
221.0 °F - closed cup
引火点(℃)
105 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
288799-25G:
288799-5G:
288799-VAR:
288799-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zhimin Ou et al.
Wei sheng wu xue bao = Acta microbiologica Sinica, 43(4), 523-526 (2005-11-10)
Four strains of microorganisms which have activity of chloroacetophenone reduction were screened, in which Saccharomyces cerevisiae B5 showed the highest activity and good stereoselectivity. This strains showed different activity on the reduction of various substrates in the following order: 2'-chloroacetophenone
Kunpeng Li et al.
Scientific reports, 7(1), 3081-3081 (2017-06-10)
(S)-carbonyl reductase II (SCRII) from Candida parapsilosis is a short-chain alcohol dehydrogenase/reductase. It catalyses the conversion of 2-hydroxyacetophenone to (S)-1-phenyl-1,2-ethanediol with low efficiency. Sortase was reported as a molecular "stapler" for site-specific protein conjugation to strengthen or add protein functionality.