グレード
anhydrous
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: yttrium
密度
4.01 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
F[Y](F)F
InChI
1S/3FH.Y/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
RBORBHYCVONNJH-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
451371-BULK:
451371-50G:
451371-10G-PW:
451371-VAR:
451371-10G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)