グレード
anhydrous
蒸気圧
1.3 mmHg ( 236 °C)
アッセイ
99.999% trace metals basis
フォーム
beads
粒径
−10 mesh
mp
277 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Hg]Cl
InChI
1S/2ClH.Hg/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
449202-25G-PW:
449202-5G-PW:
449202-25G:4548173152714
449202-VAR:
449202-5G:4548173152721
449202-BULK:
アクティブなフィルタ