Merck
448249
Sigma-Aldrich
Stearic-d35 acid
98 atom % D, 99% (CP)
別名:
Octadecanoic-d35 acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3(CD2)16CO2H
CAS番号:
分子量:
319.69
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
製品448249は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
bp
361 °C (lit.)
mp
68-70 °C (lit.)
質量シフト
M+35
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2
InChI Key
QIQXTHQIDYTFRH-KNAXIHRDSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113.00 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
448249-VAR:
448249-1G:
448249-250MG:
448249-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Barbora Amélie Čuříková-Kindlová et al.
International journal of pharmaceutics, 563, 384-394 (2019-04-09)
Ceramides (Cers) are significant constituents of the stratum corneum (SC), the uppermost skin layer responsible for skin barrier properties. Cers are a heterogeneous group of lipids whose mutual interactions are still unclear. To better understand these interactions, we characterized model
Juan P Rodríguez et al.
Cancers, 11(4) (2019-04-25)
Hydroxy fatty acids are known to cause cell cycle arrest and apoptosis. The best studied of them, 9-hydroxystearic acid (9-HSA), induces apoptosis in cell lines by acting through mechanisms involving different targets. Using mass spectrometry-based lipidomic approaches, we show in
Qin Yang et al.
Lipids in health and disease, 16(1), 10-10 (2017-01-18)
Dietary polyunsaturated fatty acids (PUFAs), especially n-3 PUFAs, are important for human health. The intestinal tract, a location that is heavily colonized by microorganisms, is the main organ for absorbing fatty acids. The purpose of this study was to analyze