Merck
708062
Sigma-Aldrich
エイコサン酸-20,20,20-d3
99 atom % D, 98% (CP)
別名:
アラキジン酸-20,20,20-d3, アラキン酸-20,20,20-d3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3(CH2)18COOH
分子量:
315.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
51113400
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % D
アッセイ
98% (CP)
形状
powder
mp
74-76 °C
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C20H40O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h2-19H2,1H3,(H,21,22)/i1D3
InChI Key
VKOBVWXKNCXXDE-FIBGUPNXSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg