Merck
447978
Sigma-Aldrich
パルミチン酸デキストリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C54H102O9
CAS番号:
分子量:
895.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
mp
80-130 °C (lit.)
酸性度指数
4‑7 mg KOH/g
鹸化価
195‑220 mg KOH/g
密度
0.53 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
Gelling agent for liquid paraffins, higher alcohols, esters and ketones. Oil phase stabilizer for o/w and w/o systems. Uniformly dispenses dyes.
特徴および利点
Surfactants have no effect on gel strength. Forms temperature-reversible gels.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)