アッセイ
97%
フォーム
solid
屈折率
n20/D 1.475 (lit.)
bp
202 °C (lit.)
mp
27-29 °C (lit.)
密度
1.483 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Si](Cl)(Cl)CC[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H4Cl6Si2/c3-9(4,5)1-2-10(6,7)8/h1-2H2
InChI Key
WDVUXWDZTPZIIE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
447048-25ML:
447048-VAR:
447048-BULK:
447048-5ML:
アクティブなフィルタ