Merck
446637
Sigma-Aldrich
Aluminum phthalocyanine hydroxide
Dye content 85 %
別名:
Hydroxy(29H,31H-phthalocyaninato)aluminum
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H17AlN8O
CAS番号:
分子量:
556.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
組成
Dye content, 85%
mp
>300 °C (lit.)
λmax
698 nm
SMILES記法
O[Al]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
InChI
1S/C32H16N8.Al.H2O/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;;/h1-16H;;1H2/q-2;+3;/p-1
InChI Key
QMBKZWHVFIDIRL-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
446637-VAR:
446637-1G:
446637-250MG:
446637-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
V Nesi-Reis et al.
Photodiagnosis and photodynamic therapy, 21, 239-245 (2017-12-25)
This study investigated the activity of photosensitive phthalocyanines on promastigotes and amastigotes of Leishmania (L.) amazonensis. Aluminum phthalocyanine chloride (AlPcCl), Aluminum phthalocyanine hydroxide (AlPcOH) and zinc phthalocyanine (PcZn) were tested in the presence (matte red LED, potency of 2.5-2.3 μW for