Merck
445274
Sigma-Aldrich
Imino-tris(dimethylamino)phosphorane
97%
別名:
N,N,N′,N′,N″,N″-Hexamethylphosphorimidic triamide, Phosphazene base P1-H
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥16,700
¥16,700
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥16,700
About This Item
化学式:
[(CH3)2N]3P=NH
CAS番号:
分子量:
178.22
Beilstein:
1933051
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥16,700
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.476 (lit.)
密度
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CN(C)P(=N)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C6H19N4P/c1-8(2)11(7,9(3)4)10(5)6/h7H,1-6H3
InChI Key
GKTNLYAAZKKMTQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Imino-tris(dimethylamino)phosphorane is a base that can be used:
  • As a reagent in the deboronation of ortho and meta carboranes.[1]
  • As an organocatalyst in the synthesis of cyclic organic carbonates using glycerol under solvent-free conditions.[2]
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
445274-1G:
445274-250MG:
445274-BULK:
445274-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Solvent-free organocatalytic preparation of cyclic organic carbonates under scalable continuous flow conditions
Wang Z, et al.
Reaction Chemistry & Engineering, 4(1), 17-26 (2019)
Studies of icosahedral carboranes with Imino-tris(dimethylamino)phosphorane, HNP(NMe2)3
Contemporary Boron Chemistry (2000)
資料
Phosphazene base reagents are available as monomeric (P1 and BEMP), dimeric (P2), and tetrameric (P4) bases with different side chains to control their sterical hindrance.