Merck
444359
Sigma-Aldrich
2-Ethylhexyl iodide
97%
別名:
2-Ethyl-1-iodohexane
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 ML
¥54,100
¥54,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 ML
¥54,100
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2I
CAS番号:
分子量:
240.13
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥54,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.491 (lit.)
bp
90 °C/18 mmHg (lit.)
密度
1.337 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
alkyl halide
iodo
SMILES記法
CCCCC(CC)CI
InChI
1S/C8H17I/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8H,3-7H2,1-2H3
InChI Key
WNPGSEJRPYSCDQ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
174.2 °F - closed cup
引火点(℃)
79 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
444359-50ML:4548173994109
444359-BULK:
444359-VAR:
444359-10ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 560-560 (2014)
Barbara Nozière et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 58(39), 13976-13982 (2019-07-31)
The autoxidation of organic peroxy radicals (RO2 ) into hydroperoxy-alkyl radicals (QOOH), then hydroperoxy-peroxy radicals (HOOQO2 ) is now considered to be important in the Earth's atmosphere. To avoid mechanistic uncertainties these reactions are best studied by monitoring the radicals.