Merck
444235
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-α-ヒドロキシ-γ-ブチロラクトン
97%, optical purity ee: 96% (GLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H6O3
CAS番号:
分子量:
102.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
liquid
光学活性
[α]23/D −68°, c = 1.15 in chloroform
光学純度
ee: 96% (GLC)
屈折率
n20/D 1.467 (lit.)
bp
133 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.309 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@H]1CCOC1=O
InChI
1S/C4H6O3/c5-3-1-2-7-4(3)6/h3,5H,1-2H2/t3-/m0/s1
InChI Key
FWIBCWKHNZBDLS-VKHMYHEASA-N
アプリケーション
ポリエ-テル系抗生物質であるモネンシン[1]、ビタミンDアナログの官能性D環側鎖[2]および農薬[3]の合成に用いられます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
444235-BULK:
444235-5G:
444235-1G:
444235-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Collum, D.B. et al.
Journal of the American Chemical Society, 102, 2118-2118 (1980)
Hui B Sun et al.
Connective tissue research, 53(2), 180-186 (2011-12-14)
Joint loading is a recently developed loading modality, which can enhance bone formation and accelerate healing of bone fracture. Since mechanical stimulation alters expression of matrix metalloproteinases (MMPs) in chondrocytes, a question addressed herein was, does joint loading alter actions
Buser, H.P. et al.
Tetrahedron, 47, 5709-5709 (1991)
S.-J. Shiuey et al.
The Journal of Organic Chemistry, 53, 1040-1040 (1988)