Merck
442941
Sigma-Aldrich
4-(4-Methylphenyl)-4-oxobutyric acid
98%
別名:
3-p-Toluoylpropionic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4COCH2CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
192.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
127-130 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)C(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C11H12O3/c1-8-2-4-9(5-3-8)10(12)6-7-11(13)14/h2-5H,6-7H2,1H3,(H,13,14)
InChI Key
OEEUWZITKKSXAZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4-(4-Methylphenyl)-4-oxobutyric acid is an organic building block. It is a commercial corrosion inhibitor.[1]
アプリケーション
4-(4-Methylphenyl)-4-oxobutyric acid (3-(4-Methylbenzoyl)propionic acid) may be used for the synthesis of polymetallic iron(III) complexes.[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
442941-BULK:
442941-100G:
442941-VAR:
442941-25G:
442941-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Frey et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 6(8), 1407-1415 (2000-06-07)
Two polymetallic iron(III) complexes 1 and 2 have been synthesised from the known corrosion inhibitor 3-(4-methylbenzoyl)-propionic acid HL1 and their crystal structures determined. Coordination geometries extracted from these structures have been used as the basis for molecular modelling onto idealised
Glen B Deacon et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (23)(23), 2820-2821 (2002-12-14)
The syntheses and structures of the novel Ce-Fe bimetallic complexes [[Fe(sal)2(bpy)]2Ce(NO3)(H2O)3].EtOH and [[Fe(sal)2(bpy)]4Ce2(H2O)11][salH]2.EtOH.3H2O (salH2 = salicylic acid) suggest Fe(3+)-sal2- units and Ce-OC(R)O-Fe bridging contribute to the formation of corrosion inhibitive layers on steel surfaces exposed to [Ce(salH)3(H2O)].