アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D +62°, c = 1 in methanol
mp
210-212 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
ether
SMILES記法
OC(=O)[C@@H]1OCCOCCO[C@H]([C@@H](OCCOCCO[C@H]1C(O)=O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C16H24O14/c17-13(18)9-10(14(19)20)29-7-3-26-4-8-30-12(16(23)24)11(15(21)22)28-6-2-25-1-5-27-9/h9-12H,1-8H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)/t9-,10-,11-,12-/m1/s1
InChI Key
FZERLKNAJSFDSQ-DDHJBXDOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
442666-25MG-A:
442666-VAR-A:
442666-100MG-A:
442666-BULK-A:
この製品を見ている人はこちらもチェック