Merck
442445
Sigma-Aldrich
トリフェニルボラン 溶液
0.25 M in THF
別名:
トリフェニルボラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)3B
CAS番号:
分子量:
242.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
liquid
濃度
0.25 M in THF
bp
65-67 °C
密度
0.898 g/mL at 25 °C
SMILES記法
c1ccc(cc1)B(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15B/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChI Key
MXSVLWZRHLXFKH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.4 °F
引火点(℃)
-17 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
442445-BULK-A:
442445-VAR-A:
442445-100ML-A:4548173151366
442445-25ML-A:4548173151373
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)