This product is packaged under Argon.
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
dendritic pieces
精製方法
distillation
反応適合性
reagent type: reductant
抵抗性
50.0 μΩ-cm, 20°C
bp
1640 °C (lit.)
mp
725 °C (lit.)
密度
3.6 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Ba]
InChI
1S/Ba
InChI Key
DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く)及びアルカリ土類金属
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
441880-25G-PW:
441880-VAR:
441880-25G:4548173941066
441880-5G:4548173941073
441880-5G-PW:
441880-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
-
Is the Barium packaged in oil or under a protective atmosphere?
1 回答-
役に立ちましたか?
-
-
Hi, These Barium dendritics are grindable. I mean as a powder form to use as the precursor. Thank you Manasa
1 回答-
The grinding of barium dendritic pieces into powder has not been attempted internally. A possible option would be to mill the barium dendritic or to shave it. However, based on the physical properties of barium, it may be difficult to grind to a powder.
Please note that oxide will form in the presence of air.役に立ちましたか?