Merck
441759
Sigma-Aldrich
3-(クロロスルホニル)安息香酸
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClSO2C6H4CO2H
CAS番号:
分子量:
220.63
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
mp
128-130 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)c1cccc(c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H5ClO4S/c8-13(11,12)6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
InChI Key
LMRKXSDOAFUINK-UHFFFAOYSA-N
詳細
3-(Chlorosulfonyl)benzoic acid is a sulfonyl halide. It participates in the synthesis of novel anthranilic acid class of PPARδ (Peroxisome proliferator-activated receptor δ) partial agonists.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
441759-VAR:
441759-25G:
441759-BULK:
441759-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Barry G Shearer et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 18(18), 5018-5022 (2008-08-30)
Anthranilic acid GW9371 was identified as a novel class of PPARdelta partial agonist through high-throughput screening. The design and synthesis of SAR analogues is described. GSK1115 and GSK7227 show potent partial agonism of the PPARdelta target genes CPT1a and PDK4