Merck
226998
Sigma-Aldrich
ブロモシクロブタン
96%
別名:
シクロブチルブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥5,390
5 G
¥22,400
¥5,390
出荷予定日2025年4月11日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥5,390
5 G
¥22,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H7Br
CAS番号:
分子量:
135.00
Beilstein:
1900415
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥5,390
出荷予定日2025年4月11日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.479 (lit.)
bp
108 °C (lit.)
密度
1.434 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
BrC1CCC1
InChI
1S/C4H7Br/c5-4-2-1-3-4/h4H,1-3H2
InChI Key
KXVUSQIDCZRUKF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
71.6 °F - closed cup
引火点(℃)
22 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
226998-BULK:
226998-1G:
226998-5G:
226998-VAR:
226998-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zhen Li et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(20), 6169-6173 (2005-09-30)
A class of 3,5-diphenyl-1,2,4-oxadiazole based compounds have been identified as potent sphingosine-1-phosphate-1 (S1P1) receptor agonists with minimal affinity for the S1P2 and S1P3 receptor subtypes. Analogue 26 (S1P1 IC50 = 0.6 nM) has an excellent pharmacokinetics profile in the rat
Tao Guo et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 15(16), 3696-3700 (2005-06-28)
An encoded combinatorial library based on aryl and biaryl piperidine scaffolds was designed and synthesized. Screening of this library resulted in the discovery of high-nanomolar biaryl piperidine-based MCH1 receptor antagonists. Follow-up optimization using a parallel synthesis provided potent, single digit
Yi Liu et al.
The journal of physical chemistry. A, 110(16), 5379-5385 (2006-04-21)
This study investigates the 234 nm photodissociation dynamics of cyclobutyl bromide using a two-dimensional photofragment velocity imaging technique. The spin-orbit ground- and excited-state Br(2P) atoms are state-selectively detected via [2+1] resonance enhanced multiphoton ionization (REMPI), whereas the cyclobutyl radicals are